850105P
Avanti
20:4 Lyso PI
1-arachidonoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt), powder
Sinonimo/i:
1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol); PI(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/0:0)
Saggio
>99% (LPI; may contain up to 10% of the 2-LPI isomer, TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850105P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850105P-500ug))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850105P
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(O)COC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C29H49O12P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(31)39-20-22(30)21-40-42(37,38)41-29-27(35)25(33)24(32)26(34)28(29)36;/h6-7,9-10,12-13,15-16,22,24-30,32-36H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,37,38);1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-;/t22-,24-,25-
QUUPQGFXDAUQSE-BIEDJLKKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)