850104P
Avanti
18:0 Lyso PI
1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt), powder
Sinonimo/i:
1-octadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt); PI(18:0/0:0); 110719
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (LPI; may contain up to 10% of the 2-LPI isomer, TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850104P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850104P-500ug))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850104P
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto