Documenti fondamentali
840506C
Avanti
18:0-22:6 PG
1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Sinonimo/i:
1-octadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)); 110655
Scegli un formato
25 MG
755,00 €
755,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
755,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C46H78O10PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
845.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
755,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (840506C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 840506C
Concentrazione
10 mg/mL (840506C-25mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C46H79O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-38-46(50)56-44(42-55-57(51,52)54-40-43(48)39-47)41-53-45(49)37-35-33-31-29-27-25-23-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5,7,11,13,17,19,21-22,26,28,32,34,43-44,47-48H,3-4,6,8-10,12,14-16,18,20,23-25,27,29-31,33,35-42H2,1-2H3,(H,51,52);/q;+1/p-1/b7-5-,13-11-,19-17-,22-21-,28-26-,34-32-;/t43?,44-;/m1./s1
MZXILCJOOQSOIZ-DTRIVZRESA-M
Descrizione generale
18:0-22:6 PG or 1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) is a sodium salt of glycerophospholipid, with substitution of stearic acid, docosahexaenic acid and phospho-rac-(1-glycerol) at the sn-1, sn-2 and sn-3 positions respectively, in the glycerol backbone.
Applicazioni
18:0-22:6 PG or 1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt) has been used as a standard in bilayer vesicles for the systematic analysis of different oxidized phospholipid (Ox-PL) patterns by oxidation of PL vesicles using a Cu2+ solution.[1] It has also been used in liposomes, to serve as an acidic phospholipid control and to determine the lipid-binding properties of the Praja-1 protein and also its E3 ubiquitin-protein ligase action.[2]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840506C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ju Yong Lee et al.
Journal of chromatography. A, 1288, 54-62 (2013-03-26)
Oxidized low density lipoproteins (Ox-LDLs) have an important role in the development of age-related vascular disease, such as atherosclerosis. Ox-LDLs are defined as oxidatively modified LDLs in the blood by enzymatic or non-enzymatic oxidation of phospholipids (PLs). For the characterization
Qiang Lu et al.
FEBS letters, 594(11), 1787-1796 (2020-03-07)
Serotonin transporter (SERT) is involved in serotonergic system regulation and in the pathophysiology/therapeutics of serotonin-/SERT-related diseases such as obsessive-compulsive disorder, depression, autism, and schizophrenia. We recently revealed that diacylglycerol (DG) kinase (DGK) δ induces ubiquitination/degradation of SERT in a DGK