Documenti fondamentali
840040P
Avanti
18:2 PS
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
Sinonimo/i:
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PS(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
Scegli un formato
25 MG
1.150,00 €
1.150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
1.150,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H73NO10PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
805.99
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
1.150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (840040P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 840040P
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,38-39H,3-10,15-16,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
UVFDOHNSRSJPOV-ZMRXOJHASA-M
Descrizione generale
Phosphatidylserine(PS) is the major anionic phospholipid[1] in human plasma and intracellular membranes identified first in brain.[2] It is a structural component of endoplasmic reticulum, nuclear envelopes, Golgi apparatus, inner layer of plasma membranes, outer mitochondrial membranes and myelin.[2]
Azioni biochim/fisiol
Phosphatidylserine(PS) mediates the activation of enzymes and structural components.[1] PS plays a key role in apoptosis by regulating cell signalling molecules and in monitoring membrane fluidity.[1][3]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840040P-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The distribution and function of phosphatidylserine in cellular membranes
Leventis PA and Grinstein S
Annual Review of Biophysics, 39, 407-427 (2010)
The effects of phosphatidylserine on endocrine response to moderate intensity exercise
Starks MA, et al.
Journal of the International Society of Sports Nutrition, 5(1), 11-11 (2008)
Phosphatidylserine and the human brain
Glade MJ and Smith K
Nutrition, 31(6), 781-786 (2015)
Peter A Leventis et al.
Annual review of biophysics, 39, 407-427 (2010-03-03)
Phosphatidylserine (PS) is the most abundant negatively charged phospholipid in eukaryotic membranes. PS directs the binding of proteins that bear C2 or gamma-carboxyglutamic domains and contributes to the electrostatic association of polycationic ligands with cellular membranes. Rather than being evenly