810609C
Avanti
16:0-18:1 Tempo PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810609C
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho(tempo)choline
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (810609C-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810609C
Concentrazione
1 mg/mL (810609C-1mg)
Tipo di lipide
phospholipids
ESR probes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)