Documenti fondamentali
810608C
Avanti
18:1 Tempo PC
Avanti Research - A Croda Brand 810608C
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho(tempo)choline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C52H98N2O9P
Numero CAS:
Peso molecolare:
926.32
Codice UNSPSC:
41141825
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (810608C-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810608C
Concentrazione
1 mg/mL (810608C-1mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1)C)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Applicazioni
18:1Tempo PC has been used for the preparation of liposomes.[1]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810608C-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Quenching of triplet state fluorophores for studying diffusion-mediated reactions in lipid membranes
Stromqvist J, et al.
Biophysical Journal, 99(11), 3821-3830 (2010)
Bhagyashree D Rao et al.
Chemistry and physics of lipids, 226, 104849-104849 (2019-12-15)
pH (low) insertion peptide (pHLIP) is a polypeptide from the third transmembrane helix of bacteriorhodopsin. The pH-dependent membrane insertion of pHLIP has been conveniently exploited for translocation of cargo molecules and as a novel imaging agent in cancer biology due