900258
Isopropoxy(phenyl)silane
Sinonimo/i:
RubenSilane
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
reaction type: Reductions
Indice di rifrazione
n/D 1.4799
Densità
0.926 g/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[SiH2](OC(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14OSi/c1-8(2)10-11-9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,11H2,1-2H3
XYMAHMLQCLMTDN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It can be used as a reagent in:
- The hydrogenation of olefins
- Branch-selective olefin cross-coupling reactions
- Markovnikov alkene hydration/amination reactions
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?