Documenti
810345C
Avanti
18:0 Cy5 PE
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 5)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C73H122ClN4O9P
Numero CAS:
Peso molecolare:
1266.20
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (810345C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810345C-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
1 mg/mL (810345C-1mg)
1 mg/mL (810345C-5mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
18:0 Cy5 PE or 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 5) is a phosphoethanolamine (PE) derivative wherein the amine and hydroxyl groups of PE are substituted with cyanine 5 and distearoyl-sn-glycerol.
Azioni biochim/fisiol
Fluorescent labelled lipids are generally useful in cell biology and biophysical studies.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810345C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810345C-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Xiandeng Wu et al.
Molecular cell, 73(5), 971-984 (2019-01-22)
Both the timing and kinetics of neurotransmitter release depend on the positioning of clustered Ca2+ channels in active zones to docked synaptic vesicles on presynaptic plasma membranes. However, how active zones form is not known. Here, we show that RIM