Documenti fondamentali
810142P
Avanti
4ME 16:0 NBD PE (NBD-DPhPE)
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (ammonium salt), powder
Sinonimo/i:
NBD-DPhPE
Scegli un formato
1 MG
283,00 €
283,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
283,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C51H94N5O11P
Numero CAS:
Peso molecolare:
984.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
283,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810142P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810142P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
NBD-DPhPE preferentially partitions, although not entirely, into the fluid phase of the cell membrane rather than the more ordered cholesterol and sphingolipid-enriched microdomain known as a lipid "raft."NBD-DSPE preferentially partitions, although not entirely, into the more ordered cholesterol and sphingolipid-enriched microdomain known as a lipid "raft." - Personal communication, Dr. Erwin London, SUNY-Stony Brook
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810142P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Peter J Quinn
Progress in lipid research, 49(4), 390-406 (2010-05-19)
Domains in cell membranes are created by lipid-lipid interactions and are referred to as membrane rafts. Reliable isolation methods have been developed which have shown that rafts from the same membranes have different proteins and can be sub-fractionated by immunoaffinity