Documenti fondamentali
810133C
Avanti
18:1-12:0 NBD PC
Avanti Research - A Croda Brand 810133C
Sinonimo/i:
1-Oleoyl-2-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-sn-Glycero-3-Phosphocholine
Scegli un formato
1 MG
209,00 €
5 MG
307,00 €
209,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
209,00 €
5 MG
307,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H76N5O11P
Numero CAS:
Peso molecolare:
882.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
209,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (810133C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810133C-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810133C
Concentrazione
1 mg/mL (810133C-1mg)
1 mg/mL (810133C-5mg)
Tipo di lipide
fluorescent lipids
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Phosphatidylcholine (PC) is a prime metabolite in eukaryotes glycerolipid metabolism,[1] mainly synthesized in liver.[2] It is a major element of lipoproteins, bile and lung surfactant.[2] NBD PC contains 7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl (NBD) covalently attached to phosphatidylcholine.[3]
Applicazioni
18:1-06:0 NBD PC is suitable for:
  • the generation giant unilamellar vesicles (GUVs) subjected to fluorescence microscopy[4]
  • labelling lipid bilayers formed by vesicle fusion in order to study the lipid distribution by fluorescence microscopy[5]
  • the preparation of phospholipid-coated beads[6]
Azioni biochim/fisiol
7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl phosphatidylcholine (NBD PC) functions as a fluorescent analog in biological membranes in order to study the cellular processes.[3]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810133C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810133C-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Laura K Cole et al.
Biochimica et biophysica acta, 1821(5), 754-761 (2011-10-08)
Phosphatidylcholine (PC) is the major phospholipid component of all plasma lipoprotein classes. PC is the only phospholipid which is currently known to be required for lipoprotein assembly and secretion. Impaired hepatic PC biosynthesis significantly reduces the levels of circulating very
Sang-Yeob Kim et al.
PloS one, 12(4), e0174603-e0174603 (2017-04-05)
The removal of unwanted or damaged cells by phagocytes is achieved via a finely regulated cleaning process called efferocytosis. To characterize the mechanisms through which phagocytes control the intake of apoptotic cells, we investigated how the phagocyte's appetite for engulfed
Wan-Chen Lin et al.
Biophysical journal, 90(1), 228-237 (2005-10-11)
A fundamental attribute of cell membranes is transmembrane asymmetry, specifically the formation of ordered phase domains in one leaflet that are compositionally different from the opposing leaflet of the bilayer. Using model membrane systems, many previous studies have demonstrated the
Haijia Yu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(16), 4362-4367 (2016-04-05)
Organelles are in constant communication with each other through exchange of proteins (mediated by trafficking vesicles) and lipids [mediated by both trafficking vesicles and lipid transfer proteins (LTPs)]. It has long been known that vesicle trafficking can be tightly regulated
Henry A Boumann et al.
Biochimica et biophysica acta, 1788(7), 1444-1451 (2009-04-21)
Anammox bacteria that are capable of anaerobically oxidizing ammonium (anammox) with nitrite to nitrogen gas produce unique membrane phospholipids that comprise hydrocarbon chains with three or five linearly condensed cyclobutane rings. To gain insight into the biophysical properties of these