Documenti fondamentali
800812P
Avanti
12:0 DG
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-didodecanoyl-sn-glycerol; DG(12:0/12:0/0:0); 110611
Scegli un formato
10 MG
121,00 €
121,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
121,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H52O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
456.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
121,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
1,2-dilauroyl-sn-glycerol
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (800812P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (800812P-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
neutral glycerides
neutral lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O([C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C27H52O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-24-25(23-28)32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25,28H,3-24H2,1-2H3/t25-/m0/s1
OQQOAWVKVDAJOI-VWLOTQADSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
sn-1,2-diacylglycerols comprise short saturated acyl side chains (C4-C10)[1] and 12:0 DG is also called 1,2-dilauroyl-sn-glycerol.
Applicazioni
12:0 DG has been used as an internal standard for spiking serum samples for liquid chromatography–mass spectrometry analysis.[2] It may be used as an internal standard for spiking RAW 264.7 cells for mass spectroscopy studies[3] and in reverse phase liquid chromatography coupled mass spectrometer for lipidomics studies of human plasma and serum samples.[4]
Azioni biochim/fisiol
1,2-dilauroyl-sn-glycerol is a polymerization initiator used in the synthesis of (R)-3-((2-bromo-2-methylpropanoyl)oxy)propane-1,2-diyl didodecanoate (BMPD).[5] sn-1,2-diacylglycerols are prime regulators of biological functions especially in platelets.[6] They also activate protein kinase C.[1]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (800812P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (800812P-200mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Lipid Profile Characterization and Lipoprotein Comparison of Extracellular Vesicles from Human Plasma and Serum
Sun Y, et al.
Metabolites, 9(11), 259-259 (2019)
Structural Properties of 1, 2-Diacyl-sn-glycerol in Bulk and at the Water Interface by Molecular Dynamics
van Buuren AR, et al.
Langmuir, 11(8), 2957-2965 (1995)
Lipidated polymers for the stabilization of cubosomes: nanostructured drug delivery vehicles
Grace JL, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 53(76), 10552-10555 (2017)
Quantification of diacylglycerol species from cellular extracts by electrospray ionization mass spectrometry using a linear regression algorithm
Callender HL, et al.
Analytical Chemistry, 79(1), 263-272 (2007)
Serum lipidome analysis of healthy beagle dogs receiving different diets
Boretti FS, et al.
Metabolomics, 16(1), 1-1 (2020)