800810P
Avanti
10:0 DG
1,2-didecanoyl-sn-glycerol, powder
Sinonimo/i:
DG(10:0/10:0/0:0)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (with screw cap (800810P-10mg))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 800810P
Tipo di lipide
neutral lipids
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O([C@H](COC(=O)CCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C23H44O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-22(25)27-20-21(19-24)28-23(26)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21,24H,3-20H2,1-2H3/t21-/m0/s1
GNSDEDOVXZDMKM-NRFANRHFSA-N
Descrizione generale
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
Applicazioni
Confezionamento
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)