86971
Fmoc-Dab(Boc)-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Nα-Fmoc-Nγ-Boc-L-2,4-diaminobutyric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/546 −14.5±1°, c = 1% in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H28N2O6/c1-24(2,3)32-22(29)25-13-12-20(21(27)28)26-23(30)31-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,30)(H,27,28)/t20-/m0/s1
LIWKOFAHRLBNMG-FQEVSTJZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3