Documenti fondamentali
47551
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dap(Boc)-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Nα-Fmoc-Nβ-Boc-L-2,3-diaminopropionic acid, Nβ-Boc-Nα-Fmoc-L-2,3-diaminopropionic acid
Scegli un formato
2.5 G
270,50 €
270,50 €
Prezzo di listino541,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2.5 G
270,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H26N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.46
Beilstein:
7057792
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
270,50 €
Prezzo di listino541,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H26N2O6/c1-23(2,3)31-21(28)24-12-19(20(26)27)25-22(29)30-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,27)/t19-/m0/s1
PKAUMAVONPSDRW-IBGZPJMESA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Kuo-Yuan Hung et al.
European journal of medicinal chemistry, 136, 154-164 (2017-05-12)
The 20-residue linear peptide A20FMDV2 has been shown to exhibit high selectivity and affinity for the tumour-related αvβ6 integrin and has potential as a vector for therapeutic drugs. However, it exhibits poor half-life in plasma in part due to its