791281P
Avanti
α-mycolic acid, methoxy cis
powder
Sinonimo/i:
Cyclopropaneeicosanoic acid, β-hydroxy-2-[(17S,18S)-17-methoxy-18-methylhexatriacontyl]-α-tetracosyl-, (αR,βR,1R,2S)-
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (791281P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 791281P
Tipo di lipide
bacterial lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C