Documenti fondamentali
700340K
Avanti
Leukotriene A4 Methyl Ester
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-D-lactosyl-ß1-1′-sphingosine
Scegli un formato
100 μG
351,00 €
351,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
351,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H32O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
351,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
solution
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
100 μg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial/Argon/Foil Bag (700340K-100UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)