700053P
Avanti
25-hydroxycholesterol-d6
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
26,26,26,27,27,27-hexadeuterocholest-5-ene-3β,25-diol; 25-hydroxycholest-5-en-3-ol(d6)
Descrizione
cholest-5-ene-3β,25-diol-d6
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700053P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- in the quantification of 25-OHC in jejunum samples by liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS)[2]
- in plasma samples by liquid chromatography-mass spectrometry analysis[3]
- for calibration curve generation for plasma oxysterol quantification[4]
Azioni biochim/fisiol
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)