700036P
Avanti
4β-hydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
cholest-5-ene-3b,4b-diol; 110803
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
cholest-5-ene-3β,4β-diol
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (700036P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700036P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)20-11-12-21-19-9-10-23-25(29)24(28)14-16-27(23,5)22(19)13-15-26(20,21)4/h10,17-22,24-25,28-29H,6-9,11-16H2,1-5H3
CZDKQKOAHAICSF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto