700009P
Avanti
15-ketocholestane
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
3β-hydroxy-5α-cholestane-15-one
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (700009P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)