640009
Avanti
siRNA Delivery Kit
Avanti Research™ - A Croda Brand 640009, powder
Sinonimo/i:
siRNA Delivery Kit, Delivery System for siRNA/DNA
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 640009
Confezionamento
1 ea of 1 × (with stopper and crimp cap)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)