360130P
Avanti
Huzzah™ LPA
Avanti Research™ - A Croda Brand 360130P, powder
Sinonimo/i:
Huzzah™ LPA, Huzzah™ LPA, Human Serum Albumin / Lyso Phosphatidic Acid Complex
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (MS)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 360130P
Confezionamento
1 ea of 1 × (with stopper and crimp cap)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)