330612
Avanti
DOPC ELISA (Clear)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
DOPC ELISA, DOPC ELISA Snoopers™, Clear, for use in absorbance applications
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Confezionamento
1 ea of 1 × (ELISA strip packaged in foil pouch)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
- quantitative lipid-protein binding studies
- assemble a 96-well plate using only the lipids of interest for binding studies
- flexibility - use 8 to 96 wells, and 1 to 12 lipids as needed.
The 8-well strips are available in optically clear, white, or black surfaces for use in colormetric, luminescent and fluorescent assays, respectively. Avanti Lipid Snoopers ELISA Strips allow multiple sample conditions to be probed simultaneously in a single plate making them a perfect complement to Avanti Lipid Snoopers Nitrocellulose Strips.
Confezionamento
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)