330001S
Avanti
E06 mAb
E06 Mouse Monoclonal Antibody (IgM), Anti-(Oxidized Phospholipid), 1X PBS (Phosphate Buffered Saline) with 0.27 mM Na2 EDTA
Sinonimo/i:
E06 mAb, T15 antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Saggio
>95%
Stato
solution
Confezionamento
pkg of 1 × 0.1 mL (polypropylene tube with screw cap (330001S-100ug))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 330001S
Concentrazione
1 mg/mL (330001S-100ug)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)