Documenti fondamentali
300213
Avanti
LNP Lipid Blend 2
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Lipid Blend 2 for LNP Formulation
Scegli un formato
1 EACH
221,00 €
221,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
221,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
221,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 1x1 ea (300213-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
Pre-mixed lipid blend composed of components suitable for producing nucleic acid-based lipid nanoparticles. Recommended for use with DNA/plasmid cargo.
Confezionamento
5 mL amber glass vial with aluminum seal (300213-1EA)
Nota sulla preparazione
Dissolve lipids in 1-mL ethyl alcohol. Use heat and sonication as necessary to achieve full dissolution. Dilute nucleic acid in aqueous buffer. Combine solvent and aqueous phase by solvent injection. Remove ethanol by dialysis.
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • 890890P18:1 TAP (DOTAP), Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 700107PSitosterol (synthetic from plant sterol), Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 850365P18:0 PC (DSPC), Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 880151PDMG-PEG 2000, Avanti Research - A Croda BrandSDS
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)