Documenti fondamentali
Z768332
Labeling tape
W × L 3/4 in. × 500 in., red
Sinonimo/i:
label tape, red tape
Scegli un formato
1 ROLL
12,60 €
12,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ROLL
12,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
12,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
red
Confezionamento
pkg of 1 roll
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech LBTP-1400
Largh. × lungh.
3/4 in. × 500 in.
Descrizione generale
  • Strong, durable, oil & abrasion resistant, waterproof, and non-staining
  • Great for general identification and color coding
  • Temperature Range: -23°C to +121°C
  • Accepts marking using pen, pencil, or permanent marker
  • Stick to most surfaces including glass, plastic, and metal
  • Repositionable, clean removable adhesive system which leaves no residue
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Labeling tape white, W × L 3/4 in. × 2160 in.
Z768340
Labeling tape