Documenti fondamentali
Z766526
Cover for stainless steel straight side container
fits 12.1 qt size, diam. × H 9.6 cm × 11 cm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.51
Materiali
stainless steel cover
Produttore/marchio commerciale
Polarware 12Y-2
Lungh. × largh.
11 in. × 9.625 in.
Capacità
12.1 qt
diam. × alt.
9.6 cm × 11 cm
Prodotti consigliati
Z766437, Stainless steel straight side container, capacity 12.1 qt
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)