Documenti fondamentali
Z765376
Microflex® Ultraform® nitrile gloves
size L
Sinonimo/i:
disposable glove
About This Item
Codice UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Il prodotto Z765376 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
blue nitrile
Misura
L
Sterilità
non-sterile
non-sterile
Caratteristiche
CE compliant: no
disposable
latex free
powder-free
durability, standard weight
powder free, textured tips, no lining and not water resistance
Confezionamento
case of 3000 ea (10 x 300e)
pack of 300 × gloves
Produttore/marchio commerciale
Microflex UF-524-L
Lungh. × spessore
230 mm × 0.05 mm , size type, ambidexterous
Descrizione generale
The unique soft formulation of Ultraform® fits your hand effortlessly as if it is a second skin. In field tests users wearing Ultraform actually experienced an increase in fine motor task performance compared to a bare hand.
You have to feel how this feels for yourself.
Note legali
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
Ultraform is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)