Documenti fondamentali
Z412392
Microflex® 93-843 Supreno powder-free nitrile gloves
size M
Sinonimo/i:
disposable glove
Scegli un formato
1 PKG
39,90 €
10 PKG
364,00 €
39,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
39,90 €
10 PKG
364,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
39,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
blue gloves
blue nitrile
Misura
M
Sterilità
non-sterile
non-sterile
Caratteristiche
disposable
latex free
powder-free
Confezionamento
pack of 100 ea (boxes of 100)
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Microflex SU-690-M
Lungh. × spessore
9.7 in. (245 mm) × 5.5 mil (0.14 mm)
Descrizione generale
Supreno offers trusted durability in an odorless synthetic glove for high-risk areas. This nitrile glove is completely powder-free, and textured for reliable grip. Supreno′s exceptional film consistency and durability exceeds accepted standards for synthetic glove quality.
  • Non-latex exam glove
  • Non-sterile
  • 100% powder-free, noncontaminating
  • Ambidextrous
  • Beaded, tear resistant cuffs
  • Fully textured surface
Thickness:
  • Cuff: 0.11 mm (4.3 mil)
  • Palm: 0.14 mm (5.5 mil)
  • Finger: 0.20 mm (7.8 mil)
  • Length: 245 mm (9.7")
Caratteristiche e vantaggi
  • Non-latex exam glove
  • Non-sterile
  • 100% powder-free, noncontaminating
  • Ambidextrous
  • Beaded, tear resistant cuffs
  • Fully textured surface
Thickness:
  • Cuff: 0.11 mm (4.3 mil)
  • Palm: 0.14 mm (5.5 mil)
  • Finger: 0.20 mm (7.8 mil)
  • Length: 245 mm (9.7")
Altre note
Microflex Supreno is in the process of re-branding. The new product name will become Microflex 93-843. Changes effect name and packaging only. No change in material specifications.
Note legali
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
Supreno is a trademark of Microflex Medical Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)