Documenti fondamentali
Z743912
ART® SoftFit L Reload System empty reload HLT insert
for 20 ul - 300 ul racks
Sinonimo/i:
Reload rack, tip rack
Scegli un formato
5 X 10 EA
271,00 €
271,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 X 10 EA
271,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
271,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
for 20 ul - 300 ul racks
Confezionamento
pkg of 5X10 ea
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 3704-ER
tecniche
PCR: suitable
Descrizione generale
The ART SoftFit-L empty racks can be combined with SoftFit-L reload towers and inserts, providing a packaging option that is environmentally friendly and generates less plastic waste compared to standard racks. These racks are designed to be used with ART SoftFit-L reload inserts and reload towers.
Note legali
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)