Documenti fondamentali
Z743296
Julabo® adaptors
twin distributing, one m16x1 female to 2 x m16x1 male, pack of 1
Sinonimo/i:
barbed adaptor
Scegli un formato
1 EA
197,00 €
197,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
197,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
197,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8970473
Descrizione generale
For use with Julabo® circulators with M16x1 female fittings, twin distributing adapter with M16x1 female to 2 x M16x1 male. Pack of 1.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)