Documenti fondamentali
Z743188
Julabo® bath covers
with built in heat exchanger to fit CORIO CD-BC12
Scegli un formato
1 EA
490,00 €
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
490,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 9970242
Descrizione generale
Bath cover with built-in heat exchanger. To use the heat exchanger, a hose with an inner diameter of 10/12 mm is required.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)