Z327581
BRAND® graduated cylinder, PP, with blue printed scale or embossed scale
volume 100 mL, blue graduations
Scegli un formato
78,50 €
Scegli un formato
About This Item
78,50 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
subdivision 1 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
100 mL
Altezza
250 mm
Colore
blue graduations
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.