Z743091
Julabo® HighTech series refrigerated/heating circulator
FP40-HL, AC/DC input 230 V AC, US 3-pin plug (6-20P), volume 16 L
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
FP40-HL
Julabo 9312640
Parametri
-40 °C temp. range (200 °C)
0.2 bar suction rate (0.4 bar)
0.4 bar pump pressure (0.7 bar)
22-26 L/min pump flow
Capacità di raffreddamento
0.68 kw (at 20 °C)
Apertura vasca larg. × lung. × prof.
23 cm × 14 cm × 20 cm
Capacità
16 L
Volume
16 L
16000 mL
Descrizione generale
- ICC = Intelligent Cascade Control
- Optimum temperature stability with varying systems achieved by the self-tuning controller, adjustable PID control parameters
- VFD Comfort display, resolution to 0.01°C
- RS232 and RS485 interface, option: integrated Profibus
- LCD display (HL model only) for convenient user-guidance, analog/digital setpoint input. Display resolution 0.01 up to 99.99°C
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)