Documenti fondamentali
Z742950
Julabo® CORIO CD heating immersion circulator
temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Scegli un formato
1 EA
1.010,00 €
1.010,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.010,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
1.010,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 9012000
Campo di misura della temperatura
20-100 °C
Largh. × lungh. × alt.
13.2 cm × 16 cm × 36.2 cm
Descrizione generale
In addition to the advantages of the CORIO C Circulator, the CORIO CD Immersion Circulator can be equipped with an optional pump set for temperature control of external applications.
Your advantages
  • Precise temperature control
  • Iintegrated timer function. When the set time has elapsed, a signal sounds and the device switches off. Setting range: 0 ... 999 minutes
  • For internal and external applications (accessories required)
  • For bath tanks with a max. filling volume of 50 liters
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet
  • Easy operation
  • Easy pump change-over between internal and external circulation
  • USB connection
  • Class III (FL) according to DIN 12876-1
LED Temperature Display
2kW heating capacity
15 L/min Circulation capacity flow rate
Cooling coiloptional
Usable immersion depth16.6 cm
Note legali
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)