Documenti fondamentali
Z742984
Julabo® CORIO C open heating bath circulator
C-B13, capacity 9 L (13 L), stainless steel bath (Insulated), temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Scegli un formato
1 EA
1.390,00 €
1.390,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.390,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
1.390,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel bath (Insulated)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 9011413
Campo di misura della temperatura
20-100 °C
Capacità
9 L (13 L)
Largh. × lungh. × alt. esterne
38 cm × 40 cm × 42 cm
Larg. × lung. × alt. apertura
30 cm × 18 cm × 15 cm
Descrizione generale
Open heating bath circulators are designed for internal applications in the circulator bath.
CORIO C open heating bath circulators in this range are equipped with bath tanks made of Polycarbonat or stainless steel.
Available accessories include a variety of test tube racks, immersion-height adjustable platforms and cooling coils. The circulator can be removed for easy cleaning of the bath tanks.
Note legali
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)