Z742926
Citrajet® detergent, low foam liquid acid cleaner
pkg of 3.8 L
Sinonimo/i:
biodegradable cleaner, low foaming acid detergent, metal oxide remover, phosphate-free cleaner, ultrasonic cleaner detergent
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 3.8 L
Produttore/marchio commerciale
Alconox, Inc.
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- concentrated
- ideal for use as acid wash or rinse
- phosphate free, biodegradable and readily disposable
- combines acid and detergent ingredients to remove metal oxides, salts and inorganic residues
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)