Documenti fondamentali
Z742903
Kern ABT analytical balances
Kern ABT 320-4NM, weighing capacity 302 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
Scegli un formato
1 EA
2.610,00 €
2.610,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.610,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
2.610,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ingresso CA/CC
100 - 240 V AC, universal plug set
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kern ABT 320-4NM
Capacità di pesata
302 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Descrizione generale
The Kern ABT analytical balances are the premium balance model with a high-quality single cell weighing system. It has a unique dosage aid which has a high-stability mode and other filter settings. The simple recipe weighing and documenting is provided with a combined tare/print function, and the simple adding function has auto-tare and automatic subsequent data output after each weighing procedure.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)