Documenti fondamentali
Z757306
Kern ABT analytical balances
model 220-5DM, weighing capacity 82-220 g, AC/DC input 220 - 240 V AC, universal plug set
Sinonimo/i:
analytical scales
Scegli un formato
1 EA
2.650,00 €
2.650,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.650,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
2.650,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel weighing plate
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kern ABT 220-5DNM
Campo di misura
resolution: 0.1 mg
Capacità di pesata
82-220 g
Larg. × prof. piattino
8 cm × 8 cm
Descrizione generale
The Kern ABT analytical balances are the premium balance model with a high-quality single cell weighing system. It has a unique dosage aid which has a high-stability mode and other filter settings. The simple recipe weighing and documenting is provided with a combined tare/print function, and the simple adding function has auto-tare and automatic subsequent data output after each weighing procedure.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)