Documenti fondamentali
Z741389
Accuris Compact Balance
capacity 1200 g, AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Sinonimo/i:
laboratory balances, small balance, weighing balances
Scegli un formato
1 EA
456,00 €
456,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
456,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
456,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific W3300-1200-E
Campo di misura
resolution: 0.1 g
Capacità di pesata
1200 g
Parametri
0.1 g readability
Capacità
1200 g
outside size
18.8 cm (7.5 in.) × 28 cm (11 in.) × 8 cm (3.1 in.)
Diam. piattino
16 cm (6.3 in.)
Descrizione generale
Accuris Compact balances have been designed to meet the basic needs of academic and research labs requiring weight determinations to increments of 0.01 g to 0.1 g. Their reliable and precise weighing technology utilizes gold-plated, ceramic capacitors to determine sample mass.
The Compact series includes 6 models covering a wide range of maximum weight capacities and come with a draft shield ring to prevent air currents from affecting measurements.
The larger capacity models (1000 g, 5000 g, and 10,000 g) do not include the draft shield ring.
Note legali
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)