Documenti fondamentali
Z742868
Kern PLS series precision balances
Kern PLS 720-3A, weighing capacity 720 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.002 g
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
Scegli un formato
1 EA
1.170,00 €
1.170,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.170,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
1.170,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ingresso CA/CC
110 - 240 V AC, universal plug set
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kern PLS 720-3A
Capacità di pesata
720 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.002 g
Descrizione generale
Kern precision balances offer maximum accuracy for demanding measuring tasks in laboratories, industry and research. With versatile functions, simple operation and robust construction, they are the ideal solution for reliable results in any environment. The PLS series of balances offers a high-quality precision scale with comfortable graphic display and enormous weighing range.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)