Documenti fondamentali
Z676144
Kern EMB portable balance
AC/DC input 110 - 230 V AC, weighing capacity 500 g, resolution: 0.1 g
Sinonimo/i:
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
Scegli un formato
1 EA
101,00 €
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
101,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel weighing plate
Caratteristiche
CSA approved: no
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kern EMB 500-1
Disponibilità
not available in EU
Capacità di pesata
500 g, resolution: 0.1 g
Diam. piattaforma
82 mm
Batteria
9 V (Block)
Descrizione generale
The EMB is an affordable basic bench top balance offering excellent value for money.
  • Supplied with batteries
  • Auto-off after 3 min. inactivity to preserve batteries
  • Tare weight function
  • External calibration
  • Suspended weighing function
  • Mains adapter optional (part ref: 440-902)
  • Hanging loop underneath unit for underfloor weighing - hook included
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Does this come with an AC power supply/chord?
    1 risposta
    1. The portable scale is powered by 9V batteries. The typical battery operating time is 35 hours with a typical recharge time of 10 hours. This product is not supplied with an AC power supply/cord, however the manufacturer, Kern, does offer plug-9n adaptors separately.