Documenti fondamentali
Z742796
Kern EMB series precision balances
Kern EMB 500-1BE, weighing capacity 500 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.2 g, black Balance
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
Scegli un formato
1 EA
63,00 €
63,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
63,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
63,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kern EMB 500-1BE
Capacità di pesata
500 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.2 g
Colore
black Balance
Descrizione generale
Entry level laboratory balance with tremendous weighing performance
  • Simple and convenient 2-key operation, making them ideal for use in schools and universities
  • Tare function facilitates formulation work
  • Particularly flat design
  • Secure and non-slip positioning with rubber feet
  • Ready for use: Batteries included. AUTO-OFF function to preserve the batteries, can be switched off
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)