Documenti fondamentali
Z742765
Kern EG series Toploader balances
Kern EG 4200-2NM+YKA-03, weighing capacity 4200 g
Sinonimo/i:
laboratory balance, weighing balance
Scegli un formato
1 EA
1.260,00 €
1.260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.260,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
1.260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ingresso CA/CC
220 V AC, universal plug set
Materiali
stainless steel weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kern EG 4200-2NM+YKA-03
Capacità di pesata
4200 g
Largh. x prof. × alt.
235 mm × 185 mm × 165 mm
Largh. × lungh. piattaforma
180 mm × 160 mm
Peso
2 kg
Descrizione generale
Precision balance with robust tuning fork measuring system. Internal adjustment in the case of a change in temperature and time-controlled at defined intervals, guarantees high degree of accuracy and makes the balance independentof its location of use.
Caratteristiche e vantaggi
  • Stable temperature behaviour
  • Short stabilisation time
  • Shock proof construction
  • High corner load performance
  • Capacity display: A bargraph display lights up to show how much of the weighing range is still available
  • Totalising of pieces when counting
  • Protective working cover included with delivery
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)