Documenti fondamentali
Z742530
Mini Nutating Rocker with flat mat, platform 8 x 6 in.
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Scegli un formato
1 EA
539,00 €
539,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
539,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.73
539,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific H3D1020-E
Dimens. piattaforma
8 in. × 6 in.
Descrizione generale
The Mini Nutating Rocker is pictured inside the MyTemp incubator; (supplied with both flat and dimpled mats) for Benchmark MyTemp Mini Digital Incubator H2200-H and H2200-HC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)