Documenti fondamentali
Z755435
BenchBlotter 2D platform rocker
AC/DC input 230 V AC, UK plug, CE compliant
Sinonimo/i:
2D rocker, blot washer, gel staining, incubator safe rocker, molecular laboratory rocker, stackable rocker
Scegli un formato
1 EA
615,00 €
615,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
615,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
615,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
tilt angle: +/- 8°
Caratteristiche
CE compliant
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific BR1000-230-UK plug
Parametri
12 rpm speed (10 rpm for 230V)
4-65 °C temp. range
5 lb load
Largh. × prof. × alt.
13.5 in. (34 cm) × 12 in. (30 cm) × 4.7 in. (12 cm)
Lungh. × largh. piattaforma
12 in. (30 cm) × 12 in. (30 cm)
Descrizione generale
The BenchBlotter is an economical "workhorse" rocker, designed for common molecular lab applications such as blotting, staining/destaining, etc. Optimized for blot washing and gel staining, the BenchBlotter gently mixes at 12 rpm with a +/- 8° tilt. The dual platform accessory doubles the work surface, and the unit is cold room and incubator safe.
Note legali
BenchBlotter is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)