Documenti fondamentali
Z674567
GyroMini nutating mixer
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Sinonimo/i:
Nutating mixer
Scegli un formato
1 EA
385,00 €
385,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
385,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.73
385,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Labnet S0500-230V-EU
Descrizione generale
  • GyroMini nutating mixer is designed for maintaining the uniform suspension of blood components in blood collection tubes without foaming.
  • Ideal for mixing large strands of DNA into solution in micro tubes or mixing blood into a buffer in large centrifuge tubes.
  • Small foot print means less bench space needed
  • Gyratory action provides gentle, thorough mixing
  • Ideal for mixing blood samples in centrifuge tubes
  • Fixed speed and pitch provide optimum agitation
  • Safe for cold room use
The GyroMini is supplied with a dimpled mat for holding tubes firmly in place.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
GyroMini is a trademark of Labnet Intl., Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)