Documenti fondamentali
Z741341
MAGic Clamp tilted holder
Holds 8 x 15 mL and 50 mL tube racks
Sinonimo/i:
magnetic rack holder, rack holder
Scegli un formato
1 EA
148,00 €
148,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
148,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.77
148,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
Holds 8 x 15 mL and 50 mL tube racks
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific H1000-MR-TSR
Descrizione generale
Benchmark MAGic Clamp tilted holder enables 15mL and 50mL tube racks to be held securely on orbital shakers.
Note legali
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)