Documenti fondamentali
Z764701
MAGic Clamp tube rack
to hold, 2 x 50 mL horizontal tubes
Sinonimo/i:
tube clamps
Scegli un formato
1 EA
135,00 €
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
135,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.77
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
to hold 2 x 50 mL horizontal tubes
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific H1000-MR-T500H
Categorie correlate
Descrizione generale
  • Extremely compact
  • Exceptional temperature uniformity
  • Horizontally circular 19 mm orbit for aeration and mixing
The convenient MAGic Clamp platforms (large or small) are available for use with Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
Note legali
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)