Documenti fondamentali
Z740931
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets DIN-ISO 648
capacity 2.0 mL, tol. 0.006 mL, orange
Scegli un formato
12 EA
151,00 €
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
151,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
class A
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.006 mL
Capacità
2.0 mL
Colore
orange
Categorie correlate
Descrizione generale
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to deliver. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, DIN-ISO 648 specifications.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)