Documenti fondamentali
Z740530
KDS Legato 100, single syringe infusion pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, UK plug (3-pin)
Sinonimo/i:
dosing pump, infusion pump, pump infusion
Scegli un formato
1 EA
2.290,00 €
2.290,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.290,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.01
2.290,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
CE compliant
accuracy± 0.5%
2 channels
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
KD Scientific 788100
Parametri
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
Misura
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
Volume
0.0005-10 mL
Peso
2.66 kg (5.9 lb)
Descrizione generale
Infuse only single syringe pump. Accommodates syringes from 0.5 μL to 60 mL. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume.
Caratteristiche e vantaggi
  • Holds one syringe from 0.5 μL to 60 mL
  • Stall detection
  • High resolution color touch screen
  • Unparalleled ease of use
  • Password protected touch display
  • Run LED light on front pane
  • lFull metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 30 lbs/13 kg linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB portI/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
Note legali
Legato is a trademark of KD Scientific
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)